Imprimer
Pinces
Fournisseur: ENTEGRIS
C01-0315 C10-0315 C14-0315 C12-0315 C16-0315
ENTEC01-0315EA 0 EUR
ENTEC01-0315 ENTEC10-0315 ENTEC14-0315 ENTEC12-0315 ENTEC16-0315
Pinces
Pinces
ETFE, blanc. Pinces résistantes pour la manipulation de substrats.
  • Différents styles de pointes disponibles
  • Conditionnement dans des étuis de protection