Imprimer
Gel de silice 60, irrégulier 60 - 200 µm pour flash chromatographie
Fournisseur: VWR Chemicals
84893.290EA 55.5 EUR
84893.290 84893.320 84893.360 84893.460
Gel de silice 60, irrégulier 60 - 200 µm pour flash chromatographie
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: >1600 °C
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
ATTEINDRE: 01-2119379499-16
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Bulk density (tapped) 460 - 550 g/l
pH (5 %) 6.5 - 7.5
Loss on drying (160°C; 15 min) 2.0 - 4.0 %
Particle size ( 63 µm) Max. 5 %
Particle size ( 200 µm) Max. 5 %