Imprimer
Microscopes droits, BA410 Elite
Fournisseur: MOTIC
1101000202172 1101000202161 1100100402982 1100100402972 1100100403061 1100100403071
630-1175EA 5940 EUR
630-1175 630-1514 630-2157 630-2539 630-2541 630-2542
Microscopes droits, BA410 Elite
Microscopes
Les BA410 Elite sont conçus pour des applications de diagnostics en hématologie et cytologie.
  • Ouverture numérique accrue pour une observation en détail des échantillons
  • Économie d'énergie avec la mise en veille automatique
  • Lampe halogène interchangeable avec module LED (non inclus) pour la version 50 W
Informations sur les accessoires: L'équipement d'épifluorescence consiste en: Cassette filtre, boîtier pour ampoule, collecteur de lentille et lampe au mercure HBO 100W, lampe au mercure HG100W, set de démarrage HBO 100W, outil de centrage de lampe, piège à lumière et un câble d'alimentation.
Information de livraison: Livrés avec filtre bleu (45 mm), huile à immersion (5 ml), câble d'alimentation, clé Allen et housse de protection.