Imprimer
Microscopes inversés, AE31E
Fournisseur: MOTIC
1100100200565 1100100200576 1100100200594 P31L P31HD P31LED P31S P31FLUOR
630-2518EA 4630 EUR
630-2518 630-2519 630-2521 MOTIP31L 630-2971 MOTIP31LED MOTIP31S MOTIP31FLUOR
Microscopes inversés, AE31E
Microscopes
Les AE31E ont été conçus avec une extension possibles pour des aspects pratiques.
  • Mise sous/hors tension automatique grâce au capteur infrarouge
  • Mémoire qui rappelle la dernière intensité lors du changement d'objectif
  • Éclairage halogène échangeable avec un module LED (uniquement pour les modèles 30 W)
NOTE: Des options comme la fluorescence sont disponibles sur demande − Veuillez contacter votre agence Avantor.
Information de livraison: Objectifs de phase (inclus) en standard (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) avec le même anneau Ph1.
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Tête Inclinaison de 45° (Siedentopf) Inclinaison de 45° (Siedentopf)
Oculaires Grand champ 10×/22 mm avec pointeur et bonnettes Grand champ 10×/22 mm avec pointeur et bonnettes
Tourelle 5 positions, inclinées 5 positions, inclinées
Objectifs 4×, Ph 10×, Ph LD 20×, Ph LD 40× 4×, Ph 10×, Ph LD 20×, Ph LD 40×
Platine Hard coated with metal and glass stage inserts
Condenseur N.A 0,30 with extra-long working distance (72 mm) and diaphragm N.A 0,30 with extra-long working distance (72 mm) and diaphragm
Mise au point Coaxiale micro et macrométrique Coaxiale micro et macrométrique
Éclairage Halogen (Köhler) Halogen (Köhler)