Imprimer
Tables pour salles propres, BLAUTOUCH
Fournisseur: LABORIAL
AZ1AAABABE00AB AZ1AAABABEA0AA AZ1AAABABEA0AB AZ1AAABABE00AA BZ1AAAEABE00BC BZ1AAAEABEA0BC
132-1087EA 0 EUR
132-1087 132-0983 132-1088 132-0982 132-1089 132-1090
Tables pour salles propres, BLAUTOUCH
Mobilier Tables
Plan de travail interactif innovant pour laboratoires, salles blanches et établissements de santé. Une conception hygiénique basée sur les directives GMP qui consiste en une surface continue en verre trempé sur un stratifié en résine phénolique dans lequel est intégré un écran de contrôle tactile, pour fournir un plan de travail interactif, le tout soutenu par une structure métallique. En même temps, il fonctionne comme un plan de travail ordinaire et résout les problèmes de désinfection et de contamination liés à l'utilisation de tablettes, ordinateurs portables, PC, claviers et souris dans les salles blanches et autres environnements contrôlés. Il permet d'accéder à tout logiciel de laboratoire tel que les cahiers électroniques, LIMS, Wikis, logiciels d'analyse, Office et autres, sur la paillasse du laboratoire, tout en maintenant un environnement aseptique. Le plan de travail interactif peut aider à réduire le trafic, à l'entrée et à la sortie des zones critiques dans lesquelles l'utilisation d'appareils informatiques portables est restreinte ou interdite.
  • Nettoyage et décontamination faciles
  • Permet l'utilisation de gants
  • Permet d'éviter la contamination biologique, chimique et radioactive
  • Bonne résistance chimique et mécanique aux chocs
  • Niveaux élevés de sécurité et de stabilité structurelle
  • Lecteur de codes-barres 2D intégré en option pour faciliter une bonne identification des données d'échantillonnage
  • Gain d'espace et outil idéal pour travailler dans un laboratoire sans support papier
  • Permet aux laboratoires de se conformer aux consignes de sécurité
  • Modulaire : peut s'intégrer dans un système d'aménagement semblable pour salle propre Laborial modulaire
Matériau:
Surface du plan de travail en verre trempé, sur un deuxième plan de travail en résines phénoliques
Composants électronique scellés, enceinte en acier ST12
Châssis en C en acier ST37-2
Cadre de liaison en acier laminé à froid ST12
Revêtement finition poudrée à haute résistance chimique à base de mélange de résines polyester époxy
Tous les composants métalliques ont un revêtement finition poudrée
2 patins de réglage M10 en acier et bouchons en PE, à la base
Caractéristiques tactiles :
Technologie tactile : technologie capacitance projetée de pointe
Précision tactile : 1 mm
Latence tactile : 22 ms
Méthode d'entrée : doigt, doigt ganté
Gestes tactiles : gestes tactiles Microsoft Windows 7 et Windows 8 - taper et taper deux fois, sélectionner/faire glisser, appuyer et taper avec le deuxième doigt, zoom, rotation, appuyer et maintenir enfoncé, mouvements rapides
Caractéristiques de l'écran:
Technologie d'affichage: LCD-LED
Taille d'affichage: 27"
Résolution native: Full-HD 1920×1080
Couleurs d'affichage: 16,7 millions
Luminosité: 250 cd/m²
Rapport de contraste: 5000000/1
Angle de visualisation: 178°/168°
Caractéristiques de l'ordinateur intégré :
Unité centrale : Intel™ core i3 330M @ 1,20 GHz ou équivalent
RAM : 2 Go de RAM DDR3 1066 MHz
Disque dur : SATA 320/500 Go
Wi-Fi : compatible WPA/802.11 a/b/g/n - IEEE 802.1x
Système d'exploitation : Windows 7 32/64 bits et Windows 8 32/64 bits (en option)
Connexions E/S : 3×USB A et 1×RJ45
Caractéristiques environnementales :
Température de fonctionnement : 0 à +25 °C
Humidité relative : 20 to 80% (sans condensation)
Certifications: Plan de travail mis au point conformément à la norme EN 13150
Mis au point conformément aux directives BPF « EudraLex Vol 4, chapitre 3 : locaux et équipements »
Acier ST37-2 conforme à la norme DIN 17100
Acier ST12 conforme à la norme DIN 1623
Revêtement finition poudrée conforme aux normes européennes en matière de finition, GBS, Qualicoat classe 1 et BS6496:1984, BS6497:1984.