Imprimer
Rubans adhésifs haute température pour salles blanches
Fournisseur: ULTRATAPE
0156BZ038-P3S 0156BZ075-P3SU
UTAP0156BZ038-P3SEA 30.3 EUR
UTAP0156BZ038-P3S UTAP0156BZ075-P3SU
Rubans adhésifs haute température pour salles blanches
Rubans adhésifs
Ruban en polyimide haute température avec adhésif en silicone.
  • Se retire sans laisser de résidus d'adhésif
  • Résistant aux déchirures et aux perforations
  • Pour une utilisation dans les salles blanches
Longueur : 32,9 m
Couleur : bronze