Imprimer
Gants pour boîtes à gants, AlphaTec® Latex
Fournisseur: Ansell
55-107/10 55-104/10 55-109/10 55-100/10 55-100/8 55-100/9 55-101/10 55-101/8 55-101/9 55-105/10 55-110/10
112-3447EA 147 EUR
112-3447 112-3441 112-3451 112-3431 112-3432 112-3433 112-3434 112-3435 112-3436 112-3443 112-3452
Gants pour boîtes à gants, AlphaTec® Latex
Gants
Ces gants ambidextres sont fabriqués en latex de caoutchouc naturel sans revêtement intérieur. Ils offrent une protection contre les risques chimiques et mécaniques, et contre les dangers biologiques. Ils s'adaptent avec la plupart des boîtes à gants disponibles en salles propres.
  • Très résistants à la plupart des acides, bases, alcools, aldéhydes et cétones
  • Manchette renforcée pour un enfilage aisé
  • Bonne résistance aux déchirures
  • Étanches aux liquides
Pour la recherche médicale, l'industrie chimique, électronique, pharmaceutique, le sablage et le nettoyage à la vapeur.
Colour: Natural
EN 374; Cat. III; AQL 0,65
Thickness 0,51 mm: EN 388 (3010)
Thickness 0,76 mm: EN 388 (3121)
Certifications: EN ISO 374-1 Type A (KLNOPT), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III; AQL 0,65
Épaisseur de 0,51 mm: EN 388:2016 (2020X)
Épaisseur de 0,76 mm: EN 388:2016 (2121A)