Imprimer
Thermomètre et hygromètre numérique
Fournisseur: Amarell
E915020 E915022
AMARE915020EA 29.8 EUR
AMARE915020 AMARE915022
Thermomètre et hygromètre numérique
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
Ce thermomètre/hygromètre numérique est conçu pour mesurer la température, l'humidité et l'heure. Grâce à la sonde extérieure, il peut être utilisé partout.
  • Forme moderne
  • Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur
  • Affichage continu et simultané
Information de livraison: Livré avec le matériel pour un montage mural: visses ou bande adhésive.