Imprimer
Pointes de pipette
Fournisseur: Alpha Laboratories
LW6470 LW6365S LW6393S LW1154 LW6361 LW6471 LW1126 LW1136 LW6391 LW6360 LW6475S
ALPCLW6470EA 105 EUR
ALPCLW6470 ALPCLW6365S ALPCLW6393S ALPCLW1154 ALPCLW6361 ALPCLW6471 ALPCLW1126 ALPCLW1136 ALPCLW6391 ALPCLW6360 ALPCLW6475S
Pointes de pipette
Pointes de pipettes
Ces pointes sont fabriquées en PP de qualité médicale dans des installations de production modernes, aux contrôles de qualité rigoureux, à chaque étape.
  • Les pointes sont testées et certifiées par lot pour identifier l'absence d'ADN humain et d'endotoxines détectables (pyrogènes)
  • Les pointes sont testées et certifiées pour identifier l'absence de métaux lourds, de DNase détectable et de RNase
  • Avec graduations pour une vérification visuelle du volume
  • Adaptées à toutes les grandes marques de micropipettes