Imprimer
Colonnes capillaires, SE-30 et SE-54
Fournisseur: Agilent
112-5432 112-5462 113-3032 113-5432
HEWL112-5432EA 831 EUR
HEWL112-5432 HEWL112-5462 HEWL113-3032 HEWL113-5432
Colonnes capillaires, SE-30 et SE-54
Colonnes pour chromatographie
Ces colonnes ne sont ni greffées ni réticulées. C'est pourquoi, elles servent aux méthodes établies qui n'exigent pas que la colonne comporte des phases polymères réticulées ou greffées. Étant donné que les colonnes de la série SE ne sont ni greffées ni réticulées, un rinçage au solvant n'est pas recommandé.
SE-30 : 100% diméthylpolysiloxane, SE-54 : (5% phényle)(1% vinyle)-méthylpolysiloxane
Plage de température de fonctionnement : 0 à 325/350 °C