Imprimer
Écrans faciaux, qualité médicale, 701/701.02
Fournisseur: UNIVET
701.00.00.00 701.02.00.00
UNVT701.00.00.00EA 36 EUR
UNVT701.00.00.00 UNVT701.02.00.00
Écrans faciaux, qualité médicale, 701/701.02
Écrans de protection
Ces écrans faciaux en acétate sont parfaits pour être utilisés dans les environnements médicaux.
  • Écran facial en acétate thermoformé anti-buée
  • Peut se porter sur des lunettes de sécurité
  • 701 avec mousse souple sur le devant du serre-tête et rabattable à 90°
  • 701.02 avec bande élastique réglable
Poids : 90 g (701) ou 95 g (701.02)
Certifications: EN 166