Imprimer
Gants résistants aux coupures, uvex C500 foam
Fournisseur: UVEX
6049409 6049410 6049411 6049407 6049408
112-4496EA 236 EUR
112-4496 112-4497 112-4498 112-4494 112-4495
Gants résistants aux coupures, uvex C500 foam
Gants
Ces gants en fibres de bambou/Dyneema®/verre/polyamide sont équipés d'un revêtement intégral Elastomère Haute Performance (EHP) Soft Grip. La technologie Bamboo TwinFlex® garantit une résistance maximale aux coupures, une résistance à l'abrasion exceptionnelle et un confort remarquable. Adaptés aux moniteurs tactiles industriels.
  • Résistent au contact thermique jusqu'à 100 °C
  • Excellente dextérité
  • Excellent confort et sensation tactile remarquable grâce au revêtement innovant SoftGrip
  • Niveau supérieur de résistance aux coupures
  • Sans silicone selon le test de l'empreinte
  • Résistants à l'humidité
Domaines d'application usuels: industrie automobile, construction, brasserie/industrie des boissons, industrie du verre, maintenance/entretien, métallurgie, assemblage, industrie du papier, transport/logistique, travaux de transport.
Colour: Lime/anthracite
EN 388 (4542)
Certifications: EN 388:2016 (4X42C)
OEKO-Tex® Standard 100