Imprimer
Colle tissulaire, Histoacryl®
Fournisseur: B. Braun
9381104 1050044
BRAU9381104EA 714 EUR
BRAU9381104 BRAU1050044
Colle tissulaire, Histoacryl®
Matériel de premiers secours Pansements
La colle tissulaire Histoacryl® se compose de monomère cyanoacrylate n-butyle-2 qui polymérise rapidement en liaison avec les liquides tissulaires. La colle peut être employée pour les varices avec et sans saignements.
  • Fermeture de la blessure en une minute
  • La barrière anti-bactérienne protège la plaie
  • Peut être stocké à température ambiante
  • Excellents résultats cosmétiques
  • Méthode facile à utiliser
Idéale pour la fermeture de plaies nettes, pour le maillage des hernies sans traumatisme et la fermeture des incisions endoscopiques. Une thérapieMore Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable