Imprimer
Gants pour boîtes à gants, CSM (polyéthylène chlorosulfoné)
Fournisseur: PIERCAN
10800Y71/24/10 54800Y9.5E45 16800Y104/10 10800Y8.5E65 10800Y91/26/10 16800Y114/10 16800Y94/10 1880Y10.5E65
PIEC10800Y71/24/10EA 2690 EUR
PIEC10800Y71/24/10 PIEC54800Y9.5E45 PIEC16800Y104/10 PIEC10800Y8.5E65 PIEC10800Y91/26/10 PIEC16800Y114/10 PIEC16800Y94/10 PIEC1880Y10.5E65
Gants pour boîtes à gants, CSM (polyéthylène chlorosulfoné)
Gants
Ces gants en polyéthylène chlorosulfoné offrent une excellente résistance aux produits chimiques, agents de stérilisation (peroxyde d'hydrogène) et processus de stérilisation (irradiation aux rayons gamma et bêta).
  • Haute résistance à l'ozone et aux UV
  • Excellentes souplesse et dextérité
  • Excellente résistance contre les radiations ionisantes
Pour les applications des sciences de la vie, comme l'industrie pharmaceutique et médicale, ainsi que les industries nucléaires.
Colour: White
0,4 mm thickness: EN 388 (4XX1), EN 374 (AKL), EN 374-2003, EN 421; Cat. III
0,6 mm thickness: EN 388 (4X11), EN 374 (AKL), EN 374-2003, EN 421; Cat. III
Certifications: Épaisseur 0,4 mm: EN 388:2016 (3XX1X), EN ISO 374-1 Type B (AMP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III
Épaisseur 0,6 mm: EN 388:2016 (3X11X), EN ISO 374-1 Type B (AMP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Cat. III