Imprimer
Lingettes de nettoyage pour les mains, pré-imprégnées, Sekuroka®
Fournisseur: Roth Carl
CK45.1 CK46.1
ROTHCK45.1EA 0 EUR
ROTHCK45.1 ROTHCK46.1
Lingettes de nettoyage pour les mains, pré-imprégnées, Sekuroka®
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes présaturées
Ces lingettes pré-imprégnées en PP absorbent et lient la saleté. Elles peuvent être utilisées de façon répétée pour le nettoyage des mains, du matériel de laboratoire ou des instruments.
  • Lingettes multi-usages : pour une large gamme d'applications ; idéal pour l'élimination des salissures légères à moyennes
  • Lingettes à usage intensif : avec effet de frottement supplémentaire pour l'élimination des salissures, p. ex. l'huile et les graisses
  • Les deux qualités sont légèrement parfumées et comprennent un additif hydratant de glycérine
  • Fournies en godet ou bidon refermable
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904