Imprimer
Jars, with slip lid
Fournisseur: SEMADENI
1993 2962
SEMA1993EA 22.3 EUR
SEMA1993 SEMA2962
Jars, with slip lid
Pots Pots à usage général
PS, clear
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistance from −10 to 70 °C
Ideal for sampling and storage of solid samples.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904