Imprimer
Aspirateur pour salle propre, EMI 1000, Tiger-Vac®
Fournisseur: Tiger-Vac®
181-0341EA 3460 EUR
181-0341
Aspirateur pour salle propre, EMI 1000, Tiger-Vac®
Aspirateurs
Conçu pour le nettoyage général dans des environnements à contamination contrôlée, compatible avec les salles propres, dans l'industrie pharmaceutique. Permet aspiration, confinement et mise au rebut de composés puissants en toute sécurité. En acier inoxydable AISI 316 2B.
  • Compatible salle propre ISO classe 4 (ancienne classe 10)
  • Antistatique et anti-décharge électrostatique
  • Système de filtration en cinq étapes incluant filtre ULPA U15, filtre HEPA H14, filtre en tissu, filtre de sécurité et sac de filtration à usage unique
  • Moteur monophasé
  • Commande à double vitesse pour régler l'aspiration
  • Chambre de filtration et réservoir de récupération autoclavables
  • Chariot à quatre roues pour une excellente maniabilité
  • Disponible avec trois kits d'outils en option - Standard, anti-décharge électrostatique et autoclavables
Conçu pour le nettoyage général dans des environnements à contamination contrôlée, compatible avec les salles propres, dans l'industrie pharmaceutique. Permet aspiration, confinement et mise au rebut de composés puissants en toute sécurité.
Cet appareil est équipé d'un véritable filtre ULPA (U15) situé en aval du moteur et d'un filtre HEPA H14 situé en amont. La chambre de filtration et le réservoir de récupération sont autoclavables.
Pour récupération de matières sèches uniquement. Tous les aspirateurs HEPA/ULPA sont soumis à des tests de fuites d'aérosol. Compatibilité salle propre ISO classe 4 (ancienne classe 10).
Certifications: Pour récupération de matières sèches uniquement. Tous les aspirateurs HEPA/ULPA sont soumis à des tests de fuites d'aérosol. Compatibilité salle propre ISO classe 4 (ancienne classe 10).