Imprimer
Colonnes de chromatographie par perméation sur gel, taille de pore individuel PLgel
Fournisseur: VARIAN
PL1110-6320 PL1110-1120 PL1110-1520 PL1110-1320 PL1110-6520 PL1110-6525 PL1510-1520 PL1510-5320 PL1110-6115 PL1110-6120 PL1110-6125 PL1110-6130 PL1110-6140 PL1110-6150 PL1110-6160 PL1110-6515 PL1110-6530 PL1110-6540 PL1110-6550 PL1110-8520
VARIPL1110-6320EA 2570 EUR
VARIPL1110-6320 568-0772 568-0774 568-0773 568-0787 568-0788 VARIPL1510-1520 VARIPL1510-5320 568-0775 568-0776 568-0777 568-0778 568-0779 568-0780 568-0781 568-0786 VARIPL1110-6530 VARIPL1110-6540 VARIPL1110-6550 VARIPL1110-8520
Colonnes de chromatographie par perméation sur gel, taille de pore individuel PLgel
Colonnes pour chromatographie
Les colonnes de perméation sur gel (GPC) classiques offrent une haute résolution sur une plage précise de poids moléculaire. La partie linéaire de la courbe d'étalonnage, où la pente est la moins marquée, définit la région de poids moléculaire où la résolution sera optimale.
  • Très grande efficacité
  • Analyse rapide