Imprimer
Pantalons ignifuges, haute visibilité, Bizflame™ Multi, FR62
Fournisseur: Portwest
FR62YNRL FR62YNRM FR62YNRS FR62YNRXL FR62YNRXXL
PRTWFR62YNRLEA 135 EUR
PRTWFR62YNRL PRTWFR62YNRM PRTWFR62YNRS PRTWFR62YNRXL PRTWFR62YNRXXL
Pantalons ignifuges, haute visibilité, Bizflame™ Multi, FR62
Tenue de travail
Ces pantalons sont composés de coton entrelacé à 99% et de fibres conductrices à 1% avec une finition en fluorocarbure. Ils ont été développés pour offrir une grande visibilité et une protection contre les flammes, le soudage, les arcs électriques et antistatique tout en offrant un confort de port garanti.
  • Adhésif réfléchissant résistant aux flammes au bas des jambes pour une meilleure visibilité
  • Fermeture à glissière avant dissimulée
  • Une poche arrière à rabat, poches de genouillère, une poche à outils inférieure avec rabat
Poids : 345 g/m²
EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1), EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2), EN 1149-5, EN ISO 20471 (Class 2), EN 61482-1-2 (Class 1), EN 13034 (Type 6)
Certifications: EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1), EN ISO 11611 classe 1 (A1+A2), EN 1149-5, EN ISO 20471 (classe 2), EN 61482-1-2 (classe 1), EN 13034 (type 6)