Imprimer
Chambres climatiques pour croissance des insectes, Climatronix
Fournisseur: CLIMATRONIX
CTXIG-1400 CTXIG-700
390-0765EA 0 EUR
390-0765 390-0766
Chambres climatiques pour croissance des insectes, Climatronix
Chambres d'essai Chambres de croissance végétale
La chambre pour croissance des insectes de la série CTX-IG a été spécialement conçue pour l'étude de la croissance des insectes, des drosophiles, des coccinelles, des guêpes, des vers, des papillons nocturnes et diurnes. Tous les programmes requis peuvent être mis en œuvre à l'aide du contrôleur PID, convivial et simple à programmer. Les processus de refroidissement et de déshumidification sont extrêmement rapides grâce au compresseur haute-performance. L'humidificateur à ultrasons HQ garantit également une humidification optimale sans nécessité de réchauffer la pièce. Un capteur d'humidité capacitif garantit des mesures parfaites. L'élément chauffant intégré à l'évaporateur chauffe la zone de test.
  • Éclairage LED, positionnement vertical
  • Sans scintillement : respectueux des insectes
  • Simulation jour/nuit avec minuterie programmable 24 h
  • Compresseur avec réfrigérant écologique R134a ou R404a
Paramètres réglables : CO₂, Température (temp. en °C), Humidité relative (HR en %) et Éclairage (PAR en micromoles×m-2×s-1), modules d'éclairage horizontal et vertical, combinaison de lampes fluorescentes classiques et configurations LED, avec ou sans variateur.
Modèle CTX-IG-700 : LED, 2 × 3 modules et modèle CTX-IG-1400 : LED, 4 × 3 modules.
Mobilité : modèle CTX-IG-700 à quatre roulettes, dont deux avec freins et modèle CTX-IG-1400 à cinq roulettes, dont deux avec freins.
Des devis peuvent être fournis pour les demandes spécifiques.