Imprimer
Chambres de croissance pour plantes, série CTX, Climatronix
Fournisseur: CLIMATRONIX
CTXPG-1400 CTXPG-700
390-0767EA 0 EUR
390-0767 390-0768
Chambres de croissance pour plantes, série CTX, Climatronix
Chambres d'essai Chambres de croissance végétale
La série CTX-PG a été spécialement conçue pour les tests de croissance végétale, la recherche sur les semis, la culture tissulaire, la formation de racines, la germination de graines et autres sortes de recherche telles que l'Arabidopsis, la croissance des algues pour laquelle les configurations d'éclairage (300 micromoles×m-2×s-1) sont possibles. Tous les programmes requis peuvent être mis en œuvre à l'aide du contrôleur PID, convivial et simple à programmer.
  • Éclairage (PAR en micromoles×m-2×s-1)
  • Modules d'éclairage horizontal et vertical
  • Combinaison de lampes fluorescentes classiques
  • Configurations LED, avec ou sans variateur
Paramètres réglables :
Température (temp. en °C)
Humidité relative (HR en %)
CO₂
Simulation jour/nuit grâce à une minuterie programmable sur 24 heures. Les processus de refroidissement et de déshumidification sont extrêmement rapides grâce au compresseur haute performance avec réfrigérant écologique R134a ou R404a. L'humidificateur à ultrasons HQ garantit également une humidification optimale sans nécessité de réchauffer la pièce. Un capteur d'humidité capacitif garantit des mesures parfaites. L'élément chauffant intégré à l'évaporateur chauffe la zone de test. La hauteur de croissance (personnalisable par le client) est de 40 cm.
4 kits d'éclairage:
Kit 'Croissance': kit d'éclairage de simulation de la lumière du jour pour la croissance des plantes (température de couleur - 6500 K)
Kit 'Rouge': chlorophylle - lumière absorbée (660 nm)
Kit 'Floraison': kit d'éclairage pour la production de fruits et de fleurs (température de couleur - 2900 K)
Kit 'Bleu': chlorophylle - lumière absorbée (420 nm)
Modèle CTX-PG-700: LED, 2×3 modules et modèle CTX-PG-1400: LED, 4×3 modules.
Couleur : rouge foncé + bleu pour une utilisation multi-couches multi-cultures.
Informations de commande: Des devis peuvent être fournis pour les demandes spécifiques.