Imprimer
Wafer tweezers, Erem®
Fournisseur: Basan
124542 600JSA
BSNC124542EA 79.6 EUR
BSNC124542 BSNC600JSA
Wafer tweezers, Erem®
Pinces
En acier inoxydable. Ces pincettes sont adaptées aux plaquettes de 4 à 6 pouces. Elles sont dotées d'une palette inférieure plate et soit d'une palette supérieure flottante en Teflon®, soit de 6 doigts supérieurs.
  • Appuie-doigts dentelé pour une manipulation sûre
  • Non magnétique, anti-rouille
  • Surface anti-acide, résistant à la chaleur
  • Modèle avec 6 doigts supérieurs pour protéger les plaquettes de tout dommage
  • Modèle avec palette supérieure flottante en Téflon pour une bonne préhension sécurisée