Imprimer
VWR®, Thermo-hygromètre avec baromètre
Fournisseur: VWR
VWR®
620-1952EA 255 EUR
620-1952
VWR®, Thermo-hygromètre avec baromètre
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
This accurate thermo-hygrometer with barometer features additional derived units: Dew point temperature, wet bulb temperature, moisture content and absolute humidity. It is suitable for air conditioning applications, ambient air monitoring, meteorology, living climate and air pressure measurement in EDP rooms, storage rooms, greenhouses and production rooms.
  • Mémorisation des valeurs minimales/maximales pour toutes les mesures
  • Haute précision grâce à l’étalonnage numérique des travaux
  • Correction de la compensation et de l’inclinaison pour un réglage facile
  • Affichage configurable : alternance des valeurs
  • Fonction 'HOLD' pour geler les valeurs
  • Indicateur de tendance pour baromètre
Capteur de sonde fixe piézo-résistif PT1000 et en polymère capacitif (L×Ø : 35×14 mm).
Information de livraison: Livré avec une pile CEI 6F22 de 9 volts, un avertissement de batterie faible et un certificat d’étalonnage.