Imprimer
Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), sandales, Nature, 4085
Fournisseur: Abeba
4085/34 4085/35 4085/36 4085/37 4085/38 4085/39 4085/40 4085/41 4085/42 4085/43 4085/44 4085/45 4085/46 4085/47 4085/48
ABEB4085/34EA 76.8 EUR
ABEB4085/34 ABEB4085/35 ABEB4085/36 ABEB4085/37 ABEB4085/38 ABEB4085/39 ABEB4085/40 ABEB4085/41 ABEB4085/42 ABEB4085/43 ABEB4085/44 ABEB4085/45 ABEB4085/46 ABEB4085/47 ABEB4085/48
Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), sandales, Nature, 4085
Chaussures et bottes
ESD sandals made from smooth leather and a rubber sole (resistant to fuel, oil, acids and bases).
  • Semelle intérieure en liège recouverte de cuir non agressif pour la peau avec semelle à orteils
  • Traitement anti-odeurs et germes
  • Semelle de marche en caoutchouc antidérapante spéciale avec système d'absorption des chocs
  • Zone de cou-de-pied réglable, avec fermeture Velcro®
Couleur: Noir
Certifications: EN 61340 (ESD); TÜV GS DIN 4843/100 § 3.1v.8/93, EN ISO 20347:2012; OB, FO, A, SRC