Imprimer
Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), sabots, X-Light, 7131141/7131142
Fournisseur: Abeba
7131141/35 7131141/36 7131141/37 7131141/38 7131141/39 7131141/40 7131141/41 7131141/42 7131141/43 7131141/44 7131141/45 7131141/46 7131141/47 7131141/48 7131142/35 7131142/36 7131142/37 7131142/38 7131142/39 7131142/40 7131142/41 7131142/42 7131142/43 7131142/44 7131142/45 7131142/46 7131142/47 7131142/48
ABEB7131141/35EA 97.1 EUR
ABEB7131141/35 ABEB7131141/36 ABEB7131141/37 ABEB7131141/38 ABEB7131141/39 ABEB7131141/40 ABEB7131141/41 ABEB7131141/42 ABEB7131141/43 ABEB7131141/44 ABEB7131141/45 ABEB7131141/46 ABEB7131141/47 ABEB7131141/48 ABEB7131142/35 ABEB7131142/36 ABEB7131142/37 ABEB7131142/38 ABEB7131142/39 ABEB7131142/40 ABEB7131142/41 ABEB7131142/42 ABEB7131142/43 ABEB7131142/44 ABEB7131142/45 ABEB7131142/46 ABEB7131142/47 ABEB7131142/48
Chaussures de travail ESD (protection électrostatique), sabots, X-Light, 7131141/7131142
Chaussures et bottes
ESD clog made from smooth leather, foldable and adjustable heel strap, and a lightweight, fuel resistant PU sole.
  • Doublure spéciale absorbant la transpiration avec Silver Point
  • Semelle intérieure amovible selon Wave, semelles intérieures orthopédiques
  • Traitement anti-odeurs et germes
  • Semelle en polyuréthane légère antidérapante avec système d'absorption des chocs
  • Zone du cou-de-pied avec bande élastique
Colour: White
Couleur: Blanc ou noir
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20347:2012; OB, A, E, FO, SRC