Imprimer
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), sandales, à Velcro®, X-Light 7131031/7131036
Fournisseur: Abeba
7131031/35 7131031/36 7131031/37 7131031/38 7131031/39 7131031/40 7131031/41 7131031/42 7131031/43 7131031/44 7131031/45 7131031/46 7131031/47 7131031/48 7131036/35 7131036/36 7131036/37 7131036/38 7131036/39 7131036/40 7131036/41 7131036/42 7131036/43 7131036/44 7131036/45 7131036/46 7131036/47 7131036/48
ABEB7131031/35EA 104 EUR
ABEB7131031/35 ABEB7131031/36 ABEB7131031/37 ABEB7131031/38 ABEB7131031/39 ABEB7131031/40 ABEB7131031/41 ABEB7131031/42 ABEB7131031/43 ABEB7131031/44 ABEB7131031/45 ABEB7131031/46 ABEB7131031/47 ABEB7131031/48 ABEB7131036/35 ABEB7131036/36 ABEB7131036/37 ABEB7131036/38 ABEB7131036/39 ABEB7131036/40 ABEB7131036/41 ABEB7131036/42 ABEB7131036/43 ABEB7131036/44 ABEB7131036/45 ABEB7131036/46 ABEB7131036/47 ABEB7131036/48
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), sandales, à Velcro®, X-Light 7131031/7131036
Chaussures et bottes
Chaussure de sécurité anti-décharge électrostatique avec dessus en cuir lisse et inserts en textile Air-Mesh, matériau réfléchissant et semelle de marche légère en polyuréthane (résistant aux combustibles).
  • Doublure spéciale absorbant la transpiration avec Silver Point
  • Semelle intérieure amovible selon Wave, semelles intérieures orthopédiques
  • Traitement anti-odeurs et germes
  • Semelle en polyuréthane légère antidérapante avec système d'absorption des chocs
  • Coque de protection en acier
  • Fermeture à double Velcro®
Colour: White or black
Couleur: Blanc/More Product Information