Imprimer
VWR® Q Path® Quickspot, Porte-lames pour Turbitec®
Fournisseur: LABONORD
05305194
630-2095EA 19.7 EUR
630-2095 630-2094 630-2093
VWR® Q Path® Quickspot, Porte-lames pour Turbitec®
Porte-lames
Q Path® QuickSpot et Turbitec sont des accessoires de centrifugation utilisés pour les applications de cyto-centrifugation. Ils permettent le remplissage d'une suspension cellulaire sur une lame (échantillons gynécologiques). Le porte-lames constitue un support pour la mise en place de la lame et le QuickSpot Q Path pour Turbitec représente l'échantillonnage de la chambre de remplissage.
  • Porte-lames Q Path® (réutilisable) et Q Path® Quickspot (à usage unique)
  • Les accessoires s'emboîtent et s'utilisent ensemble
  • Résistant à la centrifugation jusqu'à 2039×g pendant 30 min
Note: Conçus pour les centrifugeuses Hettich® (Rotofix, Rotina) avec rotor et nacelles compatibles.