Imprimer
Cassettes pour biopsie VI IP, à ruban
Fournisseur: LEICA HISTOLOGY
39LC-550-1-L 39LC-550-10-L 39LC-550-11-L 39LC-550-2-L 39LC-550-3-L 39LC-550-4-L 39LC-550-6-L 39LC-550-7-L 39LC-550-8-L 39LC-550-9-L 39LC-550-5-L
720-2280EA 127 EUR
720-2280 720-2472 720-2474 720-2476 720-2478 720-2480 720-2484 720-2486 720-2488 720-2490 720-2482
Cassettes pour biopsie VI IP, à ruban
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Les cassettes IP Biopsy VI sont des cassettes monobloc avec charnières sécables pour faciliter le retrait du couvercle, une zone de marquage inclinée à 45 degrés et un fermoir sécurisé. Les cassettes ont été conçues pour un processus optimal dans l'imprimante à cassettes IP C Leica et offre un taux d'erreur d'impression de <1%.
  • Disponibles dans un conditionnement avec ruban pour un chargement facile de l'imprimante
  • 1000 cassettes en onze couleurs disponibles