Agent d'élimination, HistoChoice®
Fournisseur: VWR Chemicals
H103-4LEA
232
EUR
H103-4L
H103-1L
Agent d'élimination, HistoChoice®
Colorants
Réactifs pour la microscopie et la coloration
L'agent d'élimination HistoChoice est un produit de remplacement beaucoup moins dangereux que le xylène/toluène.
- Dissolution plus rapide de la cire
- Évaporation plus lente que le xylène, sans résidus graisseux
- Compatible avec les milieux de montage organiques
Conçu pour fonctionner à l'isopropanol dans les processeurs automatisés.