Imprimer
Pinces pour joints rodés standard
Fournisseur: MARIENFELD
5836500 5836502 5836503 5836504 5836505 5836506 5836507
MARI5836500EA 1.2 EUR
MARI5836500 MARI5836502 MARI5836503 MARI5836504 MARI5836505 MARI5836506 MARI5836507
Pinces pour joints rodés standard
Pinces Pinces pour rodages normalisés
Ces pinces en POM pour joints rodés standard sont utilisées pour fixer solidement le rodage femelle et le cône.
  • Très bonne résistance chimique
  • Le matériau évite les rayures sur les surfaces en verre
  • Utilisables à des températures allant jusqu'à +150 °C
  • Les attaches sont codées couleur pour une identification aisée