Imprimer
Lave-verrerie professionnelle, Easy Wash, gamme Basic Line, 60 cm, série GW0160
Fournisseur: SMEG
GW0160-1
SMEGGW0160-1EA 0 EUR
SMEGGW0160-1
Lave-verrerie professionnelle, Easy Wash, gamme Basic Line, 60 cm, série GW0160
Lave-verres
Machine à laver universelle pour une utilisation professionnelle capable de laver jusqu'à 85 °C (désinfection thermique) et de doser le détergent liquide et le neutralisant par pompes péristaltiques. Cette machine à laver représente un choix parfait pour laver et désinfecter tous les types d'instruments utilisés dans les petits laboratoires, les universités, les écoles, les cliniques spécialisées, les studios de tatouage, les cliniques vétérinaires, etc.
  • 7 programmes standard stockés
  • Commande électronique par microprocesseur
  • Écran LCD avec voyants LED pour simplifier la communication
  • Chambre de lavage et porte intérieure en acier inoxydable AISI 304 de haute qualité
  • Adoucisseur d'eau et capteur de sel intégrés
  • Branchements à l'eau froide et à l'eau déminéralisée
  • Système de verrouillage électronique de la porte pour la sécurité de l'utilisateur
  • Jusqu'à 2 pompes péristaltiques de dosage pour le dosage des liquides (le dosage des liquides améliore les performances de lavage)
Information de livraison: Livré sans paniers, veuillez contacter votre bureau de vente Avantor local pour plus de détails.