Imprimer
Gants résistants à la chaleur, Thermoplus® 955
Fournisseur: KCL by Honeywell
955.8 955.10 955.9
KCHL955.8EA 50 EUR
KCHL955.8 KCHL955.10 KCHL955.9
Gants résistants à la chaleur, Thermoplus® 955
Gants
Ce gant de protection thermique est composé de plusieurs matériaux pour offrir la meilleure protection possible contre la chaleur ainsi qu'une excellente résistance mécanique. Le gant résiste au contact thermique jusqu'à 100 °C. La doublure en coton permet un confort maximal, alors que le para-aramide offre une protection supplémentaire contre les coupures.
  • Isolation thermique, résistance aux coupures
  • Excellent contact
  • Bonne absorption de la transpiration pour un confort exceptionnel
  • Protection supplémentaire contre les coupures et la chaleur grâce à un long poignet tricoté
Idéal pour une utilisation dans le traitement du métal et des matières plastiques, dans l'industrie automobile, les laboratoires (lorsque vous travaillez avec des fours chauds et des étuves à chaud) et les fonderies.
Certifications: EN 388:2016 (344XB), EN 407 (X13XXX); Cat. III