Imprimer
Écouvillons, Pur-Zellin®
Fournisseur: HARTMANN PAUL
1432130 9968574 1432330
HART1432130EA 7.9 EUR
HART1432130 HART9968574 HART1432330
Écouvillons, Pur-Zellin®
Matériel de premiers secours Produits de premiers secours
Les écouvillons Pur-Zellin® prêts à l'emploi et prédécoupés sont en cellulose fortement blanchie pour bandage. Idéaux comme tampon absorbant pour les blessures légères, pour le nettoyage de la peau et la désinfection locale. Parfaits pour une utilisation dans les hôpitaux et les cliniques.
  • Prêt à l'emploi
  • Prédécoupé, conserve sa forme
  • Non abrasif, sans dégagement de poussière
  • Le distributeur protège les rouleaux de la saleté et assure une distribution simple, rapide et hygiénique