Imprimer
Colonnes capillaires, TraceGOLD™ TG-17SilMS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
26072-2750 26072-1430 26072-1540 26072-5780
555-8765EA 480 EUR
555-8765 555-8767 555-8766 555-8763
Colonnes capillaires, TraceGOLD™ TG-17SilMS
Colonnes pour chromatographie
Séparation de composés environnementaux actifs comme les HAP et les pesticides.
  • TG-17 SliMS augmentent rapidement la vitesse d'analyse d'un facteur de 3 à 10 fois
  • Haute stabilité thermique - températures maximales jusqu'à 340/360 ° C