Imprimer
Gants en nitrile, TouchNTuff®92-500
Fournisseur: Ansell
92-500/8.5-9 92-500/7.5-8 92-500/6.5-7 92-500/9.5-10
112-0995EA 31.2 EUR
112-0995 112-0994 112-0993 112-0996
Gants en nitrile, TouchNTuff®92-500
Gants
Ces gants en nitrile sont jusqu'à quatre fois plus résistants aux perforations que des gants en latex naturel comparables et trois fois plus résistants que des gants en néoprène similaires. Ils assurent une protection éprouvée contre les éclaboussures de produits chimiques dangereux.
  • Non stériles, poudrés, bouts des doigts texturés
  • « Technologie du nitrile fin » pour un enfilage aisé et une préhension sûre dans les environnements humides ou secs
  • Conception pour une liberté de mouvement maximale et une fatigue minimale
  • Ne contiennent pas de protéines de caoutchouc naturel, ce qui réduit les réactions allergiques de type I
Convient à la manipulation de produits chimiques, aux tâches d'assemblage légères et aux applications dans l'industrie électronique.
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 1149-5, Cat. III; AQL 1,5
Approuvés pour le contact alimentaire.