Imprimer
Boîtes de Petri pour culture cellulaire, Nunclon™ Sphera™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
174943 174944 174945
734-2770EA 226 EUR
734-2770 734-2771 734-2772
Boîtes de Petri pour culture cellulaire, Nunclon™ Sphera™
Boîtes de culture Boîtes de Petri pour culture tissulaire
La surface de culture Nunclon™ Sphera™ permet une croissance cellulaire en suspension avec pratiquement aucune fixation des cellules. La surface prend en charge de nombreux types de cellules différentes avec leur capacité à générer des sphéroïdes.
  • Optimise la formation de sphéroïdes
  • Aide à la formation constante de sphéroïdes cancéreux qui stimulent la structure 3D de la croissance tumorale
  • Favorise la formation des corps embryoïdes (EB)
La surface Nunclon™ Sphera™ réduit la variabilité et aide à la formation constante de sphéroïdes cancéreux qui stimulent la structure 3D de la croissance tumorale, ce qui permet de fournir un meilleur système modèle pour étudier la progression des cellules tumorales et l'efficacité des agents anticancéreux in vitro.
La surface Nunclon™ Sphera™ se révèle d'une excellente qualité pour la formation des corps embryoïdes (EB) à partir des cellules souches pluripotentes avec une différentiation spontanée minimale. Les cellules résultantes sont capables de se différencier en trois feuillets germinatifs.