Imprimer
Masques intégraux, 3S
Fournisseur: M S A
2055718 D2055000 2055-779
111-1915EA 303 EUR
111-1915 111-1565 111-2333
Masques intégraux, 3S
Protection respiratoire Masques réutilisables Masques complets
Ces masques intégraux réutilisables disposent d'un corps souple en caoutchouc ou en silicone spécial et d'un verre en PC résistant aux impacts, pour une bonne visibilité et une faible résistance à la respiration.
  • Le large bord d'étanchéité et le mentonnier profond assurent un ajustement confortable et une étanchéité parfaite
  • Grand champ de vision pour une excellente visibilité
  • La membrane en acier inoxydable dans le connecteur assure une bonne communication
  • Le disque de la valve expiratoire et le boîtier de clapet antiretour sont faciles à remplacer
  • Le serre-tête permet de mettre et de retirer rapidement le masque et d'assurer un ajustement sûr et sans pression
  • Le masque interne assure une circulation d'air optimale et empêche la formation de buée sur le verre
Le masque comporte un raccord fileté standard et a été conçu pour une utilisation avec des filtres, des appareils respiratoires à air comprimé à pression normale, des appareils respiratoires à adduction d'air et des appareils filtrants assistés.
Certifications: EN 148-1, EN 136 (Classe 3)
Attention: * Taille unique