Imprimer
Gants en nitrile, SivoChem® 759
Fournisseur: KCL by Honeywell
759.8 759.10 759.7 759.9
112-2988EA 128 EUR
112-2988 112-2986 112-2987 KCHL759.9
Gants en nitrile, SivoChem® 759
Gants
Ces gants à usage unique fabriqués à partir de nitrile spécial offrent un niveau de résistance chimique élevé et un excellent confort.
  • Non stériles, non poudrés, finition lisse
  • Très bonne sensibilité tactile
  • Avec manchettes renforcées
  • Naturellement sans latex, thiurame ni collophane
Parfaits pour une utilisation dans les laboratoires, les environnements de recherche, l'industrie chimique, la biotechnologie, l'ingénierie médicale, l'industrie pharmaceutique et pour les tâches de nettoyage et de maintenance.
Length: 390-410 mm
Thickness: 0.16 ± 0.03 mm
Colour: blue
EN 374; EN 388 (0000); AQL 1.5; Cat. III
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN 388:2016 (100XX); Cat. III; AQL <1,5.