Imprimer
Boîtier d'instruments
Fournisseur: Agencinox
AGEN9036EA 64.6 EUR
AGEN9036 AGEN9030
Boîtier d'instruments
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux pour instruments
Anodised aluminium perforated box.
  • Excellent temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Autoclavable up to 180 °C