Imprimer
Portoirs pour tubes à essai, universels
Fournisseur: DELTALAB
M-522 M-520 M-523
DELTM-522EA 128 EUR
DELTM-522 DELTM-520 DELTM-523
Portoirs pour tubes à essai, universels
Portoirs Tube Racks
PP, linkable to other racks.
  • Portoir polyvalent avec différentes capacités sur chacun des 4 côtés
  • Matrice alphanumérique sur les quatre côtés pour une meilleure localisation des échantillons
  • Adaptée aux congélateurs et autoclaves