Imprimer
Grattoirs de cellules
Fournisseur: Biotium
22003.EA 449 EUR
22003.
Grattoirs de cellules
Grattoirs de cellules
En PE, à usage unique, stérile. Mini grattoirs pour la récolte de cellules ou lysats cellulaires en microplaques à puits.
Conditionnement: 20 paquets stériles de 10 grattoirs.