Imprimer
Chambres climatiques, type CTX pour la germination de graines
Fournisseur: CLIMATRONIX
CTXZO-700 CTXZO-1400
390-0778EA 19487 EUR
390-0778 390-0777
Chambres climatiques, type CTX pour la germination de graines
Chambres d'essai Chambres climatiques
La chambre de germination de graines série CTX-ZO a été spécialement conçue pour la germination de graines nécessitant des conditions très sèches, notamment 15% d'HR à 4 °C. Ces conditions sont créées et maintenues grâce à une injection d'air sec brevetée permettant de garantir une conservation à long terme. Cette solution ne nécessite pas d'alimentation externe en air comprimé. Tous les programmes nécessaires peuvent être mis en œuvre en utilisant le contrôleur PID, qui est convivial et simple à programmer. Simulation jour/nuit grâce à la minuterie programmable sur 24 heures. Les procédés de refroidissement et de déshumidification sont extrêmement rapides grâce au compresseur haute-performance. L'humidificateur à ultrasons HQ garantit également une humidification optimale sans chauffer la pièce. Un capteur d'humidité capacitif garantit une mesure parfaite. L'élément chauffant intégré à l'évaporateur chauffe la zone de test.
Intensité lumineuse : semences facilitées, 60 micromoles/m²/s.
Conception mobile : modèle CTX-ZO-700 avec quatre roulettes, dont deux avec freins et modèle CTX-ZO-1400 avec cinq roulettes, dont deux avec freins.
Possibilité de fournir un devis pour des demandes spécifiques.
Éclairage placé verticalement: modèle CTXZO-700 : 2 × 3 modules LED et modèle CTXZO-1400 : 4 × 3 modules LED.