Imprimer
Chambres climatiques, type CTX pour la culture tissulaire
Fournisseur: CLIMATRONIX
CTXWK-1400 CTXWK-700
390-0775EA 0 EUR
390-0775 390-0776
Chambres climatiques, type CTX pour la culture tissulaire
Chambres d'essai Chambres climatiques
La chambre de culture tissulaire série CTX-WK a été spécialement conçue pour la culture tissulaire, les tests de germination, la phase de floraison et autres possibilités de recherche. Tous les programmes nécessaires peuvent être mis en œuvre en utilisant le contrôleur PID, qui est convivial et simple à programmer. Simulation jour/nuit grâce à la minuterie programmable sur 24 heures. Les procédés de refroidissement et de déshumidification sont extrêmement rapides grâce au compresseur haute-performance. L'humidificateur à ultrasons HQ garantit également une humidification optimale sans chauffer la pièce. Un capteur d'humidité capacitif garantit une mesure parfaite. L'élément chauffant intégré à l'évaporateur chauffe la zone de test.
Paramètres réglables :
Température (temp. en °C)
Humidité relative (% d'HR)
CO₂
Éclairage (PAR en micromoles x m-2 x s-1), modules d'éclairage horizontaux et verticaux, combinaison de lampes fluorescentes traditionnelles et également de configurations à LED, avec ou sans variateur
Conception mobile : modèle CTX-WK-700 avec quatre roulettes, dont deux avec freins et modèle CTX-WK-1400 avec cinq roulettes, dont deux avec freins.
En position d'exposition verticale : modèle CTX-WK-700 : 2×3 modules LED et modèle CTX-WK-1400 : 4×3 modules LED
Couleur : blanc froid pour les deux modèles
Intensité lumineuse : 150 micromoles/m²/s
Informations de commande: Possibilité de fournir un devis pour des demandes spécifiques.