Imprimer
Chambres climatiques, type CTX-STD
Fournisseur: CLIMATRONIX
CTXSTDKK-700 CTXSTDTK-1400 CTXSTDTK-700 CTXSTDKK-1400
390-0771EA 13750 EUR
390-0771 390-0772 390-0774 390-0769
Chambres climatiques, type CTX-STD
Chambres d'essai Chambres climatiques
La série CTX-STD (standard) garantit que les conditions climatiques constantes sont maintenues. Les contrôleurs PID sont faciles à utiliser et simples à programmer. Les processus de refroidissement et de déshumidification sont extrêmement rapides grâce au compresseur haute-performance. L'humidificateur à ultrasons HQ garantit également une humidification optimale sans chauffer la pièce. Un capteur d'humidité capacitif garantit une mesure parfaite. L'élément chauffant intégré à l'évaporateur chauffe la zone de test. La mise hors tension de la fonction de réglage de l'hygrométrie via le commutateur manuel permet également d'utiliser la chambre climatique comme simple chambre de température.
  • Le compresseur utilise un réfrigérant écologique R134a ou R404a
  • Conception mobile standard avec roulettes à frein
  • Adapté aux tests de stabilité conformément à la norme ICH Q1A
Information de livraison: Fourni avec des portoirs à revêtement en plastique et un certificat de test Climatronix ; logiciel de communication (conforme aux recommandations de la FDA) disponible en option. Fonction d'étalonnage et de validation possible (en option).