Imprimer
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Anatom, 32156/32256
Fournisseur: Abeba
32256/52 32256/49 32256/38 32256/51 32256/37 32256/50 32256/39 32256/40 32256/41 32256/42 32256/43 32256/44 32256/45 32256/46 32256/47 32256/48 32256/36
ABEB32256/52EA 123 EUR
ABEB32256/52 ABEB32256/49 ABEB32256/38 ABEB32256/51 ABEB32256/37 ABEB32256/50 ABEB32256/39 ABEB32256/40 ABEB32256/41 ABEB32256/42 ABEB32256/43 ABEB32256/44 ABEB32256/45 ABEB32256/46 ABEB32256/47 ABEB32256/48 ABEB32256/36
Chaussures de sécurité ESD (protection électrostatique), à lacets, Anatom, 32156/32256
Chaussures et bottes
Chaussure de sécurité anti-décharge électrostatique en cuir lisse avec inserts réfléchissants et semelle extérieure en polyuréthane résistant aux combustibles, antidérapante et auto-nettoyante.
  • Semelle intérieure remplaçable Air Clima Comfort
  • Talon asymétrique et Flexzone pour une posture et un mouvement naturels du pied
  • Élément de torsion dans la partie centrale en TPU, soutien de voûte plantaire et grande stabilité
  • Semelle intermédiaire en polyuréthane absorbant les chocs
  • Le traitement Sanitized® atténue les odeurs et la prolifération de bactéries
  • Embout de protection en acier (200 J)
  • La semelle intercalaire sans métal résiste aux perforations (modèle S3)
  • Revêtement anti-rayures dans le talon et à la pointe avant
Colour: Black
Couleur: Noir
Certifications: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345:2011; S2 or S3, SRC