Imprimer
Gants à usage universel, HyFlex® 11-818
Fournisseur: Ansell
11-818/10 11-818/11 11-818/6 11-818/7 11-818/8 11-818/9
112-5135EA 58.3 EUR
112-5135 112-5136 112-5131 112-5132 112-5133 112-5134
Gants à usage universel, HyFlex® 11-818
Gants
Cette doublure tricotée en élasthanne/nylon est dotée d'un revêtement en mousse de nitrile sur la paume. Dans des conditions abrasives, le revêtement en mousse de nitrile ultra-mince FORTIX™ dure jusqu'à trois fois plus longtemps que les revêtements comparables, prolongeant ainsi la durée de vie des gants et réduisant le coût total de possession.
  • Le revêtement FORTIX™ offre une meilleure adhérence au sec et est respirant, pour des mains plus fraîches et plus sèches et moins de transpiration
  • La doublure en nylon-élasthanne de calibre 18 sans couture offre une sensation de main nue, offrant respirabilité, confort et sensibilité accrue du bout des doigts pour les tâches de précision
  • La technologie Ansell ZONZ® Comfort Fit épouse les contours naturels de la main pour un meilleur soutien et une meilleure liberté de mouvement
  • Ultra-léger, résistant à l'abrasion
  • Le matériau sans silicone signifie qu'il n'y a aucun transfert de contaminants de silicone sur les pièces métalliques avant la peinture
  • Certifié Oeko-Tex®
Idéal pour l'assemblage de pièces sèches, le montage fin de petits écrous et boulons, la manipulation de pièces petites/fines, le montage et le démontage de pièces, le vissage et le dévissage et les applications mécaniques ultra-fines.
Certifications: EN 388:2016 (3121A); Cat. II
OEKO-Tex® Standard 100
Informations de commande:
Information de livraison:
Conditionnement:
Attention:
Commander maintenant