Imprimer
4,5-Diméthylthiazole-2-amine monochlorhydrate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4,5-Dimethylthiazol-2-amine hydrochloride
H59878.09 H59878.18
H59878.09EA 83.4 EUR
H59878.09 H59878.18
4,5-Diméthylthiazole-2-amine monochlorhydrate 98%
4,5-Diméthylthiazole-2-amine monochlorhydrate
Formule: C₅H₉ClN₂S
MW: 164.66 g/mol
Point de fusion: 273…274 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012711
Numéro CAS: 71574-33-9