Imprimer
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: DDM, Lauryl-β-D-maltoside, Dodecyl-β-D-maltopyranoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-(((2R,3S,4R,5R,6R)-6-(Dodecyloxy)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol, N-Dodecyl-Beta-Maltoside
J66869.ME J66869.03 J66869.06
J66869.MEEA 142 EUR
J66869.ME J66869.03 J66869.06
n-Dodecyl-β-D-maltoside
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Formule: C₂₄H₄₆O₁₁
MW: 510.6 g/mol
Point de fusion: 224…226 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00043012
Numéro CAS: 69227-93-6