Imprimer
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Fournisseur: Cayman Chemical
14498-25 14498-5 14498-10 14498-50
CAYM14498-25EA 0 EUR
CAYM14498-25 CAYM14498-5 CAYM14498-10 CAYM14498-50
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Adenosine-5'-triphosphate disodium salt (ATP disodium salt)
Formule: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃
Numéro MDL: MFCD00080339
Numéro CAS: 987-65-5
EINECS: 213-579-1