Imprimer
Streptozocine
Fournisseur: Cayman Chemical
Danger
Synonyms: 1-Methyl-1-nitroso-3-((2S,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)urea, Streptozotocin
13104-50 13104-1
CAYM13104-50EA 41.3 EUR
CAYM13104-50 CAYM13104-1
Streptozocine
Streptozocine
Formule: C₈H₁₅N₃O₇
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006607
Numéro CAS: 18883-66-4
EINECS: 242-646-8